4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400139-250MG PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA 9300 SEK
APOSPC400139-250MG APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31621121
CAS nummer: 2231676-95-0