2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC38225-1G PC38225-250MG
APOSPC38225-1GEA 7700 SEK
APOSPC38225-1G APOSPC38225-250MG
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₃Br₂F₃O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2416368-70-0
UN: 3261
ADR: 8,III