2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3785-1G
PC3785-5G
APOSPC3785-1GEA
0
SEK
APOSPC3785-1G
APOSPC3785-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline
Formel:
C₇H₇BrFN Smältpunkt: 65…67 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11042843 CAS nummer: 1065076-39-2 |