3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3S,4S,5R,6R)-4-Fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,5-triol
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 8925 SEK
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00063302
CAS nummer: 7226-70-2