4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC3662-10MG
PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA
1475
SEK
APOSPC3662-10MG
APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Formel:
C₆H₁₀F₂O₄ MW: 184.138 g/mol Smältpunkt: 169…177 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08461578 CAS nummer: 238403-53-7 |