(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 3650 SEK
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Kokpunkt: 76 °C (20 mm Hg)
Densitet: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06761837
CAS nummer: 578027-35-7