3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2,3-diamino-5-fluorobenzene, 3-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine
PC3592-1G PC3592-5G PC3592-25G
APOSPC3592-1GEA 395 SEK
APOSPC3592-1G APOSPC3592-5G APOSPC3592-25G
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
3-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrFN₂
MW: 205,028 g/mol
Smältpunkt: 70,3…70.6 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08741398
CAS nummer: 115440-10-3