(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: (2R)-1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane, (2R)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
PC32742-1G PC32742-5G PC32742-250MG
APOSPC32742-1GEA 3775 SEK
APOSPC32742-1G APOSPC32742-5G APOSPC32742-250MG
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formel: C₃H₃F₃O
MW: 112,051 g/mol
Kokpunkt: 25…32 °C
Smältpunkt: –80 °C
Densitet: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: –26 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08276876
CAS nummer: 143142-90-9
UN: 1993
ADR: 3,I