2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 175 SEK
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Formel: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
MW: 305,155 g/mol
Smältpunkt: 145…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01765455
CAS nummer: 680217-82-7