2-Fluoropyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3138-1G PC3138-5G
APOSPC3138-1GEA 2475 SEK
APOSPC3138-1G APOSPC3138-5G
2-Fluoropyrimidine 97%
2-Fluoropyrimidine
Formel: C₄H₃FN₂
Kokpunkt: 75 °C (20 mm Hg)
Smältpunkt: 17…25 °C
Densitet: 1,5623 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08059530
CAS nummer: 31575-35-6