4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)ethenylamine, N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)vinylamine
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 1925 SEK
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₆H₈F₃NO
Smältpunkt: 56…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00764476
CAS nummer: 142503-25-1