6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC305017-1G PC305017-250MG PC305017-5G
APOSPC305017-1GEA 3100 SEK
APOSPC305017-1G APOSPC305017-250MG APOSPC305017-5G
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 219,996 g/mol
Smältpunkt: 191…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11036153
CAS nummer: 38186-87-7