2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 7000 SEK
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,151 g/mol
Smältpunkt: 46…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20441525
CAS nummer: 57631-04-6