2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303612-10G PC303612-1G PC303612-5G
APOSPC303612-10GEA 29225 SEK
APOSPC303612-10G APOSPC303612-1G APOSPC303612-5G
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline
Formel: C₆H₅BrF₅NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28385432
CAS nummer: 1211537-51-7