5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303595-1G PC303595-5G
APOSPC303595-1GEA 4525 SEK
APOSPC303595-1G APOSPC303595-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD32640169
CAS nummer: 2387259-19-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III