5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303586-1G PC303586-5G
APOSPC303586-1GEA 3300 SEK
APOSPC303586-1G APOSPC303586-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,043 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD32640162
CAS nummer: 2384835-08-7