2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303528-1G
APOSPC303528-1GEA 3300 SEK
APOSPC303528-1G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₃BrF₆O
MW: 321.014 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28727819
CAS nummer: 1415130-39-0