3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC303490-1G
PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA
3825
SEK
APOSPC303490-1G
APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₆BrF₂NO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD32640084 CAS nummer: 1892087-78-3 |