5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverantör: Apollo Scientific
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 4925 SEK
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrClFN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28060767
CAS nummer: 1780235-51-9