5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303461-1G
PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA
3625
SEK
APOSPC303461-1G
APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Smältpunkt: 40…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28143920 CAS nummer: 1517200-74-6 |