4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303391-1G
PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA
8025
SEK
APOSPC303391-1G
APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₃BrClF₃O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD22419064 CAS nummer: 1824642-82-1 |