2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303381-1G PC303381-250MG
APOSPC303381-1GEA 6850 SEK
APOSPC303381-1G APOSPC303381-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇F₄NO
MW: 221,152 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31916394
CAS nummer: 2384846-77-7