2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303310-1G PC303310-250MG
APOSPC303310-1GEA 5825 SEK
APOSPC303310-1G APOSPC303310-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇F₂NO₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22369817
CAS nummer: 1384430-88-9