2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303309-1G PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA 7250 SEK
APOSPC303309-1G APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14583001
CAS nummer: 1378579-56-6