6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303286-1G PC303286-5G
APOSPC303286-1GEA 4125 SEK
APOSPC303286-1G APOSPC303286-5G
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD29277472
CAS nummer: 1980049-36-2