2',3'-Difluoro-5'-methoxy-4'-methylacetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303240-1G PC303240-250MG
APOSPC303240-1GEA 11575 SEK
APOSPC303240-1G APOSPC303240-250MG
2',3'-Difluoro-5'-methoxy-4'-methylacetophenone 97%
2',3'-Difluoro-5'-methoxy-4'-methylacetophenone
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,182 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27986846
CAS nummer: 1706436-19-2