2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303212-1G PC303212-250MG
APOSPC303212-1GEA 9975 SEK
APOSPC303212-1G APOSPC303212-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27986838
CAS nummer: 1706430-72-9