3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303176-1G PC303176-250MG
APOSPC303176-1GEA 7950 SEK
APOSPC303176-1G APOSPC303176-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO
MW: 258,025 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28054200
CAS nummer: 1706446-52-7