3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303172-1G PC303172-250MG
APOSPC303172-1GEA 7425 SEK
APOSPC303172-1G APOSPC303172-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28103364
CAS nummer: 1823541-26-9