4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC303160-5G PC303160-1G
APOSPC303160-5GEA 6375 SEK
APOSPC303160-5G APOSPC303160-1G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
MW: 193,141 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27986857
CAS nummer: 1511180-15-6