2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 5975 SEK
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206,137 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28103358
CAS nummer: 1824270-96-3