3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 3200 SEK
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈Cl₂FNO₂
MW: 252,07 g/mol
Smältpunkt: 265 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832308
CAS nummer: 1256482-67-3