4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302869-10G PC302869-5G PC302869-1G
APOSPC302869-10GEA 5450 SEK
APOSPC302869-10G APOSPC302869-5G APOSPC302869-1G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,555 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD23795332
CAS nummer: 1431329-67-7