4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302859-10G PC302859-5G PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA 5650 SEK
APOSPC302859-10G APOSPC302859-5G APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄ClF₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06660236
CAS nummer: 886500-36-3