3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 3875 SEK
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,007 g/mol
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832331
CAS nummer: 1017778-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III