4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 1600 SEK
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,181 g/mol
Smältpunkt: 51…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258698
CAS nummer: 1017779-53-1