3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Leverantör: Apollo Scientific
PC302556-1G PC302556-5G PC302556-10G
APOSPC302556-1GEA 1875 SEK
APOSPC302556-1G APOSPC302556-5G APOSPC302556-10G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02662466
CAS nummer: 199327-34-9