2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 1875 SEK
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₃
MW: 247,651 g/mol
Smältpunkt: 247…249 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832380
CAS nummer: 1256482-61-7