2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 1550 SEK
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₅F₆NO
MW: 257,133 g/mol
Smältpunkt: 166…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973747
CAS nummer: 53130-46-4