4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 1875 SEK
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
Smältpunkt: 187…189 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06205655
CAS nummer: 773131-67-2