4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 2325 SEK
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,183 g/mol
Smältpunkt: 202…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06205654
CAS nummer: 773131-66-1