3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 1875 SEK
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Smältpunkt: 170…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519311
CAS nummer: 1092460-62-2