2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC302157-1G PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA 3400 SEK
APOSPC302157-1G APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115940
CAS nummer: 886499-36-1