4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
PC302150-1G PC302150-5G PC302150-10G
APOSPC302150-1GEA 1400 SEK
APOSPC302150-1G APOSPC302150-5G APOSPC302150-10G
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
4-Fluoro-3,5-dimethyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₄FNO₂
MW: 211,233 g/mol
Smältpunkt: 245 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09832378
CAS nummer: 1259957-45-3