2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3017-1G PC3017-5G PC3017-25G
APOSPC3017-1GEA 650 SEK
APOSPC3017-1G APOSPC3017-5G APOSPC3017-25G
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formel: C₁₃H₁₂F₃N
MW: 239,236 g/mol
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085042
CAS nummer: 570-05-8