2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301053-1G PC301053-250MG
APOSPC301053-1GEA 6175 SEK
APOSPC301053-1G APOSPC301053-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂N₂O₂
MW: 226,18 g/mol
Smältpunkt: 211…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2168187-84-4