6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301052-1G PC301052-250MG
APOSPC301052-1GEA 6175 SEK
APOSPC301052-1G APOSPC301052-250MG
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄Cl₂F₂N₂O₂
MW: 281,043 g/mol
Smältpunkt: 213…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2451256-40-7