8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301050-1G PC301050-250MG
APOSPC301050-1GEA 6150 SEK
APOSPC301050-1G APOSPC301050-250MG
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrClF₂N₂O₂
MW: 325.494 g/mol
Smältpunkt: 205…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2514942-12-0