Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 6175 SEK
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
MW: 333,129 g/mol
Smältpunkt: 124…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2451256-39-4