8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC301045-1G PC301045-250MG
APOSPC301045-1GEA 6175 SEK
APOSPC301045-1G APOSPC301045-250MG
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClF₂N₂O₂
MW: 246,598 g/mol
Smältpunkt: 211…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2514942-10-8